236152
Lead(II) fluoride
powder, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
≥99%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lead
Punto di fusione
824 °C (lit.)
Densità
8.445 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[PbH2]F
InChI
1S/2FH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.