208825
Copper(I) oxide
powder, ≤7 μm, 97%
Sinonimo/i:
Cuprous oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
contiene
stabilizer
Dimensione particelle
≤7 μm
Densità
6 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]O[Cu]
InChI
1S/2Cu.O
BERDEBHAJNAUOM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Ynones via solvent-free Sonogashira reaction.
- N-Heteroaryl derivatives via cross-coupling of nitrogen heterocycles with halopyridines.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3