16211
Tetrachloroethylene
≥99.5%
Sinonimo/i:
PCE, Perchloroethylene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.83 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
13 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
contiene
stabilizer
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.01% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.505 (lit.)
P. ebollizione
121 °C (lit.)
Punto di fusione
−22 °C (lit.)
Densità
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?