PHR3499
Tetrachloroethylene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Tetrachloroethylene, PCE, Perchloroethylene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.83 (vs air)
Tensione di vapore
13 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 25 °C)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.505 (lit.)
P. eboll.
121 °C (lit.)
Punto di fusione
−22 °C (lit.)
Densità
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)