13447
Sodium nitrite
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 250, 99-100.5% (calc. to the dried substance)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss.
Saggio
99-100.5% (calc. to the dried substance)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
914 °F
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 250
Impurezze
acidity or alcalinity, in accordance
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Perdita
≤0.2% loss on drying, 4 h (on silica gel)
≤0.25% loss on drying (on vacuum)
Punto di fusione
271 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Compatibilità
complies for appearance of solution
Stringa SMILE
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)