12849
Copper(II) sulfate pentahydrate
puriss., suitable for, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP,FCC
Sinonimo/i:
Cupric sulfate pentahydrate, Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
7.3 mmHg ( 25 °C)
Livello qualitativo
Grado
puriss.
Saggio
98.5-100.5% (USP)
Stato
crystals
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP,FCC
Perdita
35.0-36.5% loss on drying, 250 °C
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
110 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤30 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: 4 ppm
Compatibilità
passes test for appearance of solution
suitable for
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- As catalyst for the acetylation of alcohols and phenols under solvent-free conditions.
- To compose the electrolyte for the electrodeposition of Cu-Zn-Sn precursors, required for the preparation of Cu2ZnSnS4 (CZTS) thin films.
- As catalyst for the dehydration of alcohols.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?