61245
Copper(II) sulfate pentahydrate
purum p.a., crystallized, ≥99.0% (RT)
Sinonimo/i:
Cupric sulfate pentahydrate, Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
7.3 mmHg ( 25 °C)
Livello qualitativo
Grado
purum p.a.
Saggio
≥99.0% (RT)
Stato
crystalline
Qualità
crystallized
pH
3.5-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Punto di fusione
110 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤100 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤500 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- Efficient Removal of Nickel from Wastewater Using Copper Sulfate-Ammonia Complex Modified Activated Carbon: Adsorption Performance and Mechanism.: This study explores the use of copper sulfate-ammonia complex modified activated carbon for the efficient removal of nickel from wastewater. The research highlights the adsorption performance and underlying mechanisms, demonstrating the potential of this method for wastewater treatment (Wang et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?