12619
Potassium disulfite
puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP, NF, FCC, E224, 95.0-101.0% (iodometric), powder, 51.8-57.6% sulfur dioxide
Sinonimo/i:
Potassium metabisulfite, Potassium pyrosulfite
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss.
Livello qualitativo
Saggio
95.0-101.0% (iodometric)
Stato
powder
Qualità
meets analytical specification of Ph.Eur., BP, NF, FCC, E224
Impurezze
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, in accordance
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.08% thiosulfate (S2O3)
51.8-57.6% sulfur dioxide
pH
3.5-4.5 (20 °C, 5%)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤2 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Se: ≤5 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
Compatibilità
in accordance for appearance of solution
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?