12354
Iron(II) sulfate heptahydrate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.5-104.5% (manganometric)
Sinonimo/i:
Ferrous sulfate heptahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
14.6 mmHg ( 25 °C)
Grado
puriss.
Saggio
99.5-104.5% (manganometric)
Stato
crystals
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
Durata
Shelf life is limited
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iron
Impurezze
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.005% heavy metals (as Pb)
pH
3-4 (20 °C, 5%)
Densità
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤30 mg/kg
Fe3+: ≤2000 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤200 mg/kg
Mn: ≤1000 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
Compatibilità
complies for appearance of solution
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenza
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?