935689
Iron(II) sulfate heptahydrate
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Iron(II) sulfate heptahydrate, Ferrous sulfate heptahydrate, Iron sulphate
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder or crystals (or granules)
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
light blue to green
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)