12353
Iron(II) sulfate hydrate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, exsiccated, 86.0-89.0% FeSO4 basis
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss.
Saggio
86.0-89.0% FeSO4 basis
Forma fisica
solid
Qualità
exsiccated
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Durata
Shelf life is limited
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Impurezze
residual solvents, complies
≤0.005% heavy metals (as Pb)
≤0.05% insoluble matter
pH
3.0-4.0 (20 °C, 5%)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤300 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cr: ≤100 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe3+: ≤4000 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤1000 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤100 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
XBDUTCVQJHJTQZ-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenza
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1