11044
Aluminum sulfate octadecahydrate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 100-110%, 51.0-59.0% Al2(SO4)3 basis
Sinonimo/i:
Aluminum sulfate hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Grado
puriss.
Saggio
100-110%
Stato
crystals or chunks
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Concentrazione
51.0-59.0% Al2(SO4)3
Impurezze
residual solvents, complies
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.003% ammonium (NH4)
≤0.2% sub.not precip.b.NH4OH(SO4)
pH
2.5-4.0 (20 °C, 2%)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤3 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Compatibilità
complies for appearance of solution
Stringa SMILE
O=S(O)(O)=O.[AlH2][AlH2].O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.9H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);9*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;/p-6
KFCWRPFNNIEZRY-UHFFFAOYSA-H
Descrizione generale
Applicazioni
- As a trace water source in the synthesis of cancrinite zeolite from geophagic clay.
- In the solvent free synthesis of ZSM-5 Zeolites from rice husk silica.
- In the preparation of polymeric metal complex dyes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?