07401
Acido sulfamico
≥99.5% (alkalimetric)
Sinonimo/i:
Acido amidosolfonico
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.5% (alkalimetric)
Stato
solid
Impurezze
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Residuo alla calcinazione
≤0.02%
Punto di fusione
215-225 °C (dec.) (lit.)
Densità
2.151 g/cm3 at 25 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤30 mg/kg
Stringa SMILE
NS(O)(=O)=O
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?