02151
Sodium bromate
≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
suitable for EPA 300
Saggio
≥99%
Stato
crystals
Impurezze
≤0.005% heavy metals (as Pb)
pH
5-9 (25 °C, 50 g/L)
Densità
3.339 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[Na+].[O-]Br(=O)=O
[Na+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)