Key Documents
8.14368
Sigma-Aldrich
Sodium bromate
for synthesis
Sinonimo/i:
Sodium bromate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
BrNaO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
232-160-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Potenza
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
381 °C (decomposition)
Densità
3.3 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Pittogrammi
Flame over circleSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3