Z800961
Hellma® fluorescence cuvettes, sealable cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x4 nm, chamber volume 1400 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Prodotti consigliati
Materiali
Suprasil® quartz
Descrizione
4 windows
Produttore/marchio commerciale
Hellma 117.104F-QS
Hellma
Parametri
200-2500 nm spectral range
tecniche
photometry: suitable
Alt. × largh. × prof.
56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume della camera
1400 μL
Cammino ottico
10x4 nm
Metodo di rivelazione
fluorometric
Descrizione generale
macro, semi-micro, for anaerobic applications
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)