Y0002032
Cinchocaine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid, 2-Hydroxycinchoninic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cinchocaine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c(c(c[c]1=O)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-7(10(13)14)6-3-1-2-4-8(6)11-9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
MFSHNFBQNVGXJX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)