Y0002023
Plastic additive 26
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Trioctyl trimellitate, Tris(2-ethylhexyl) trimellitate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
P. ebollizione
414 °C (lit.)
Densità
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C33H54O6/c1-7-13-16-25(10-4)22-37-31(34)28-19-20-29(32(35)38-23-26(11-5)17-14-8-2)30(21-28)33(36)39-24-27(12-6)18-15-9-3/h19-21,25-27H,7-18,22-24H2,1-6H3
KRADHMIOFJQKEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
435.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
224 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)