Y0002005
Rotigotine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(−)-(S)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-(propyl(2-(2-thienyl)ethyl)amino)-1-naphthol hydrochloride, (−)-N 0437, N 0923, Neupro, SPM 962
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
rotigotine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CCCN(CCc1cccs1)[C@H]2CCc3c(O)cccc3C2
InChI
1S/C19H25NOS.ClH/c1-2-11-20(12-10-17-6-4-13-22-17)16-8-9-18-15(14-16)5-3-7-19(18)21;/h3-7,13,16,21H,2,8-12,14H2,1H3;1H/t16-;/m0./s1
CEXBONHIOKGWNU-NTISSMGPSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)