Y0001972
Lacosamide impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(R)-N-Benzyl-2-(tert-butoxycarbonylamino)-3-methoxypropionamide, N-[(1R)-1-(Methoxymethyl)-2-oxo-2-[(phenylmethyl)amino]ethyl]carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lacosamide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N([C@H](COC)C(=O)NCc1ccccc1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H24N2O4/c1-16(2,3)22-15(20)18-13(11-21-4)14(19)17-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9,13H,10-11H2,1-4H3,(H,17,19)(H,18,20)/t13-/m1/s1
ZEWWJSJMNBJIKR-CYBMUJFWSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)