Documenti fondamentali
Y0001909
4-Chloroaniline
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.57
Beilstein:
471359
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
4.4 (vs air)
Tensione di vapore
0.15 mmHg ( 25 °C)
Produttore/marchio commerciale
EDQM
P. ebollizione
232 °C (lit.)
Punto di fusione
67-70 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Confezionamento
Unit quantity: 15 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
248.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
120.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)