Y0001864
Dicycloverine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Dicyclomine hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 1-cyclohexylcyclohexane-1-carboxylate hydrochloride, [1,1-Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
dicycloverine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(CCOC(C1(C2CCCCC2)CCCCC1)=O)CC.[Cl]
InChI
1S/C19H35NO2.ClH/c1-3-20(4-2)15-16-22-18(21)19(13-9-6-10-14-19)17-11-7-5-8-12-17;/h17H,3-16H2,1-2H3;1H
GUBNMFJOJGDCEL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)