Y0001832
Irinotecan hydrochloride trihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Irinotecan monohydrochloride trihydrate, [1,4′-Bipiperidine]-1′-carboxylic acid (S)-4,11-diethyl-3,4,12,14-tetrahydro-4-hydroxy-3,14-dioxo-1H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl ester monohydrochloride trihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
irinotecan
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].N21Cc3c(nc5c(c3CC)cc(cc5)OC(=O)N6CCC(CC6)N7CCCCC7)C2=CC4=C(COC(=O)[C@]4(O)CC)C1=O.O.O.O.[H+]
InChI
1S/C33H38N4O6.ClH.3H2O/c1-3-22-23-16-21(43-32(40)36-14-10-20(11-15-36)35-12-6-5-7-13-35)8-9-27(23)34-29-24(22)18-37-28(29)17-26-25(30(37)38)19-42-31(39)33(26,41)4-2;;;;/h8-9,16-17,20,41H,3-7,10-15,18-19H2,1-2H3;1H;3*1H2/t33-;;;;/m0..../s1
KLEAIHJJLUAXIQ-JDRGBKBRSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)