Y0001826
Aprepitant for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Aprepitant, 3-[[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)morpholino]methyl]-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one, 5-[[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)-4-morpholinyl]methyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
aprepitant
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC1=CC=C([C@@H]([C@@H](O[C@H](C)C2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2)OCC3)N3CC4=NNC(N4)=O)C=C1
InChI
1S/C23H21F7N4O3/c1-12(14-8-15(22(25,26)27)10-16(9-14)23(28,29)30)37-20-19(13-2-4-17(24)5-3-13)34(6-7-36-20)11-18-31-21(35)33-32-18/h2-5,8-10,12,19-20H,6-7,11H2,1H3,(H2,31,32,33,35)/t12-,19-,20+/m1/s1
ATALOFNDEOCMKK-BYYRLHKVSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)