Y0001780
Boldo leaf dry extract HRS
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Boldo extract
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
boldo leaf
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)