Y0001428
Pheniramine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Benzylpyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pheniramine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.579 (lit.)
P. ebollizione
276 °C (lit.)
Punto di fusione
8-10 °C (lit.)
Densità
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2
PCFUWBOSXMKGIP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
125 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)