PHR1647
Chlorpheniramine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2,2′-Dipyridylamine, 2,2’-DIPYRIDYLAMINE
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1123135
Famiglia di API
chlorpheniramine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 200 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
222 °C/50 mmHg (lit.)
Punto di fusione
90-92 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C10H9N3/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H,(H,11,12,13)
HMMPCBAWTWYFLR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)