Y0001310
Meclozine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Chlorobenzhydrol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
meclozine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
58-60 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H11ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H
AJYOOHCNOXWTKJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti