Y0001196
Brucine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
10,11-Dimethoxystrychnine, 2,3-Dimethoxystrychnidin-10-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
brucine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
175-178 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC(=O)N3c4cc(OC)c(OC)cc4[C@]56CC[N@H]7CC(=CCO1)[C@]([H])(C[C@@H]57)[C@]2([H])[C@]36[H]
InChI
1S/C23H26N2O4/c1-27-16-8-14-15(9-17(16)28-2)25-20(26)10-18-21-13-7-19-23(14,22(21)25)4-5-24(19)11-12(13)3-6-29-18/h3,8-9,13,18-19,21-22H,4-7,10-11H2,1-2H3/t13-,18-,19-,21-,22-,23+/m0/s1
RRKTZKIUPZVBMF-IBTVXLQLSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)