Y0001155
Docetaxel for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Docetaxel trihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
docetaxel
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N([C@H]([C@@H](O)C(=O)O[C@H]2C[C@]3([C@H]([C@@H]5[C@]6([C@H](OC6)C[C@@H]([C@]5(C(=O)[C@@H](C(=C2C)C3(C)C)O)C)O)OC(=O)C)OC(=O)c4ccccc4)O)c1ccccc1)C(=O)OC(C)(C)C.O.O.O
InChI
1S/C43H53NO14.3H2O/c1-22-26(55-37(51)32(48)30(24-15-11-9-12-16-24)44-38(52)58-39(3,4)5)20-43(53)35(56-36(50)25-17-13-10-14-18-25)33-41(8,34(49)31(47)29(22)40(43,6)7)27(46)19-28-42(33,21-54-28)57-23(2)45;;;/h9-18,26-28,30-33,35,46-48,53H,19-21H2,1-8H3,(H,44,52);3*1H2/t26-,27-,28+,30-,31+,32+,33-,35-,41+,42-,43+;;;/m0.../s1
XCDIRYDKECHIPE-QHEQPUDQSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)