Y0001124
Ethinylestradiol for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ethinylestradiol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ethinylestradiol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
182-183 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@@]3(O)C#C)[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
BFPYWIDHMRZLRN-SLHNCBLASA-N
Informazioni sul gene
human ... ESR1(2099)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)