Documenti fondamentali
Y0001102
Teicoplanina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Teicoplanina, Targocid, Teicomicina
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
teicoplanin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C88H97Cl2N9O33/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-60(108)94-68-74(113)71(110)58(32-101)129-87(68)132-78-55-26-40-27-56(78)126-52-18-14-38(24-47(52)90)77(131-86-67(92-34(2)103)73(112)70(109)57(31-100)128-86)69-84(121)98-66(85(122)123)45-29-42(105)30-54(127-88-76(115)75(114)72(111)59(33-102)130-88)61(45)44-23-37(13-15-49(44)106)63(81(118)99-69)96-83(120)65(40)97-82(119)64-39-21-41(104)28-43(22-39)124-53-25-36(12-16-50(53)107)62(91)80(117)93-48(79(116)95-64)20-35-11-17-51(125-55)46(89)19-35/h11-19,21-30,48,57-59,62-77,86-88,100-102,104-107,109-115H,3-10,20,31-33,91H2,1-2H3,(H,92,103)(H,93,117)(H,94,108)(H,95,116)(H,96,120)(H,97,119)(H,98,121)(H,99,118)(H,122,123)/t48-,57-,58-,59-,62-,63-,64+,65-,66-,67-,68-,69+,70-,71-,72-,73-,74-,75+,76+,77-,86+,87+,88+/m1/s1
BJNLLBUOHPVGFT-QRZIFLFXSA-N
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente.Per ulteriori informazioni e supporto, consultate il sito di tale Farmacopea.
Applicazioni
Teicoplanina standard di riferimento EP, da utilizzare esclusivamente per test di laboratorio come prescritto specificamente nella Farmacopea Europea.
Azioni biochim/fisiol
La teicoplanina è un antibiotico glicopeptidico prodotto da Actinoplanes teichomiceticus , efficace nei confronti dei batteri gram positivi resistenti agli antibiotici β-lattamici. Il suo meccanismo d′azione si esplica attraverso l′inibizione della biosintesi della parete cellulare dei batteri.
Confezionamento
Il prodotto viene consegnato come fornito dalla Farmacopea di emissione. Per la quantità unitaria corrente, visitare il catalogo delle sostanze di riferimento dell′EDQM .
Altre note
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
F Menichetti
Journal of chemotherapy (Florence, Italy), 12 Suppl 5, 34-39 (2000-12-29)
The clinical and microbiological efficacy, cost-per-patient and tolerability of teicoplanin were compared with those of vancomycin as empirical or second-line treatment of febrile neutropenic episodes in patients with hematologic malignancy or solid tumors. In terms of efficacy and cost teicoplanin
F Parenti et al.
Journal of chemotherapy (Florence, Italy), 12 Suppl 5, 5-14 (2000-12-29)
The chemistry, microbiology and mode of action of teicoplanin, as well as the mechanism, control and epidemiology of glycopeptide resistance, are discussed in detail. The antibacterial activity of teicoplanin against Gram-positive bacteria, including those expressing resistance to unrelated compounds, is
S-H Hsiao et al.
Journal of clinical pharmacy and therapeutics, 35(6), 729-732 (2010-11-09)
Hypersensitivity syndrome associated with teicoplanin has rarely been reported. We report a case with a preceding episode of vancomyin-related neutropenia. A 47-year-old female with cervical spine infection was treated with vancomycin. Neutropenia occurred after 17 days of vancomycin therapy. Vancomycin
Mustafa Erkan Inanmaz et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 32(6), 752-756 (2014-03-29)
Implant-related chronic osteomyelitis is a serious complication of orthopedic surgery requiring implant removal and radical debridement. Extracorporeal shockwave (ESW) have demonstrated significant bactericidal effectiveness in vitro and effectiveness and safety were evaluated in an animal model of osteomyelitis. In this
Alexandre B Cavalcanti et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (6)(6), CD007022-CD007022 (2010-06-18)
Vancomycin and teicoplanin are commonly used to treat gram-positive infections, particularly those caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). There is uncertainty regarding the effects of teicoplanin compared to vancomycin on kidney function with some previous studies suggesting teicoplanin is less