Y0001099
Valaciclovir impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-(Dimethylamino)pyridine, N,N-Dimethylpyridin-4-amine, DMAP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
valacyclovir
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
108-110 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
255.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
124 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)