Y0001098
Valaciclovir impurity F para-toluenesulfonate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
L-Valine 2-hydroxyethyl ester p-toluenesulfonate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
valacyclovir
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCO.Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.C7H8O3S/c1-5(2)6(8)7(10)11-4-3-9;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-6,9H,3-4,8H2,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t6-;/m0./s1
KIQNQGPNCRYWKY-RGMNGODLSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)