Y0001087
Tetra-O-acetyl-mannose triflate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
β-D-Mannopyranose 1,3,4,6-tetra-O-acetate 2-O-trifluoromethanesulfonate, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-O-trifluoromethanesulfonyl-β-D-mannopyranose, Mannose triflate, TATM
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
mannose triflate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C15H19F3O12S/c1-6(19)25-5-10-11(26-7(2)20)12(27-8(3)21)13(14(29-10)28-9(4)22)30-31(23,24)15(16,17)18/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14-/m1/s1
OIBDVHSTOUGZTJ-PEBLQZBPSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)