Y0001081
Mefenamic acid impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,3-Dimethylaniline, 1-Amino-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Xylidine, 3-Amino-o-xylene, CN-Cbl
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
4.2 (vs air)
Famiglia di API
mefenamic acid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.569 (lit.)
P. eboll.
221-222 °C (lit.)
Punto di fusione
2.5 °C (lit.)
Densità
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cccc(N)c1C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti