Y0000848
Clopamide for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Clopamide, 4-Chloro-N-(2,6-dimethylpiperidinyl)-3-sulfamoylbenzamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
clopamide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1CCC[C@H](C)N1NC(=O)c2ccc(Cl)c(c2)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C14H20ClN3O3S/c1-9-4-3-5-10(2)18(9)17-14(19)11-6-7-12(15)13(8-11)22(16,20)21/h6-10H,3-5H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)/t9-,10+
LBXHRAWDUMTPSE-AOOOYVTPSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)