Y0000829
Nilutamide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5,5-Dimethyl-3-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,4-imidazolidinedione, Anandron, RU-23908
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nilutamide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)NC(=O)N(c2ccc(c(c2)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O)C1=O
InChI
1S/C12H10F3N3O4/c1-11(2)9(19)17(10(20)16-11)6-3-4-8(18(21)22)7(5-6)12(13,14)15/h3-5H,1-2H3,(H,16,20)
XWXYUMMDTVBTOU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... AR(367)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)