Y0000676
Gemcitabine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Cytosine, 4-Amino-2-hydroxypyrimidine, 4-Aminopyrimidin-2-(1H)-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
gemcitabine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=NC(=O)NC=C1
InChI
1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)