Y0000585
Valnemulin for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Valnemulin hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
valnemulin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H](N)C(NCC(C)(C)SCC(O[C@H]1[C@](C)([C@@H]2C)[C@@]3([H])[C@@](CC2)(CCC3=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@](C)(C=C)C1)=O)=O.Cl
InChI
1S/C31H52N2O5S.ClH/c1-10-29(8)15-22(38-23(35)16-39-28(6,7)17-33-27(37)24(32)18(2)3)30(9)19(4)11-13-31(20(5)26(29)36)14-12-21(34)25(30)31;/h10,18-20,22,24-26,36H,1,11-17,32H2,2-9H3,(H,33,37);1H/t19-,20+,22-,24-,25+,26+,29-,30+,31+;/m1./s1
MFBPRQKHDIVLOJ-AFFLPQGKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)