Y0000580
Paroxetine impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
cis-Paroxetine, (3RS,4RS)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
paroxetine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@@H]2COc3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C19H20FNO3/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2/t14-,17+/m1/s1
AHOUBRCZNHFOSL-PBHICJAKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)