Y0000529
Sulbactam sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Sulbactam sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sulbactam
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[S]1(=O)(=O)[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)[O-])C(=O)C2
InChI
1S/C8H11NO5S.Na/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14;/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t5-,6+;/m1./s1
NKZMPZCWBSWAOX-IBTYICNHSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)