Y0000274
Oxaliplatin impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(SP-4-2)-[(1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine-κN,κN′][ethanedioato((2-)-κO1,κO2]platinum
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
oxaliplatin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)