Y0000166
Tribenoside impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3,5,6-tri-O-Benzyl-1,2-O-(1-methylethyldiene)-α-D-glucofuranose
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tribenoside
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C30H34O6/c1-30(2)35-28-27(33-20-24-16-10-5-11-17-24)26(34-29(28)36-30)25(32-19-23-14-8-4-9-15-23)21-31-18-22-12-6-3-7-13-22/h3-17,25-29H,18-21H2,1-2H3/t25-,26-,27+,28-,29-/m1/s1
RNPMTPOOMRPILB-XYPQWYOHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)