Y0000137
Enilconazole impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(1RS)-1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(-1H-imidazol-1-yl)ethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
enilconazole
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1c(ccc(c1)Cl)C(O)C[n]2cncc2
InChI
1S/C11H10Cl2N2O/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(16)6-15-4-3-14-7-15/h1-5,7,11,16H,6H2
UKVLTPAGJIYSGN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)