Y0000038
Pirenzepine dihydrochloride monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pirenzepine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].N4(CCN(CC4)C)CC(=O)N1c2ncccc2NC(=O)c3c1cccc3.[H+].[H+]
InChI
1S/C19H21N5O2.2ClH/c1-22-9-11-23(12-10-22)13-17(25)24-16-7-3-2-5-14(16)19(26)21-15-6-4-8-20-18(15)24;;/h2-8H,9-13H2,1H3,(H,21,26);2*1H
FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)