Documenti fondamentali
W430415
Sigma-Aldrich
trans-2-Decenol
natural (US), ≥97%, FG
Sinonimo/i:
trans-2-Decen-1-ol, (E)-dec-2-en-1-ol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6CH=CHCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Numero FEMA:
4304
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
02.137
NACRES:
NA.21
Organolettico:
fatty; green; citrus; herbaceous; waxy
Grado:
FG
Kosher
natural (US)
agenzia:
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
Grado
FG
Kosher
natural (US)
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. ebollizione
231-232 °C (lit.)
Densità
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fatty; green; citrus; herbaceous; waxy
Stringa SMILE
CCCCCCC\C=C\CO
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-9,11H,2-7,10H2,1H3/b9-8+
QOPYYRPCXHTOQZ-CMDGGOBGSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)