Documenti fondamentali
W290820
Sigma-Aldrich
Piperidina
≥99%, FG
Sinonimo/i:
Esaidropiridina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11N
Numero CAS:
Peso molecolare:
85.15
Numero FEMA:
2908
Beilstein:
102438
Numero CE:
N° CoE:
675
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
14.010
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
23 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
106 °C (lit.)
Punto di fusione
−13 °C (lit.)
Densità
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
animal
Stringa SMILE
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Piperidine is a flavor compound commonly found in spices like black pepper.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Essential oils and spices
Food Flavors: Chemical, Sensory and Technological Properties (2012)