VISRT250600
Silicone Rotational Viscosity Standard
251.5 mPa.s (25.00°C), RT250
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
ASTM D 2162
251.5 mPa.s(25.00 °C)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
VISRT250600-600ML | 4061837682476 |