TPO1000
Total Phosphorus 1000 mg/L Calibration Standard
certified reference material
Sinonimo/i:
Phosphorus calibration solution (1000 mg/L)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Produttore/marchio commerciale
RTC TPO1000-100
Concentrazione
in H2O
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Altre note
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?